Merck
Z720860
Nunc®細胞ファクトリー、 Nunclon® Δ 表面
4-chamber CF, 2528 cm2, 800 mL, 10/cs
別名:
細胞培養チャンバー, 細胞培養バイオリアクター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.22
物質
polystyrene
無菌性
sterile
包装
pack of 1
case of 10
メーカー/製品名
Nunc 140004
L × W
335mm × 205 mm
表面積
2528 cm2
有効容積
800 mL
clear
適合性
suitable for (industrial scale cell culture; production of biomaterials such as vaccines, monoclonal antibodies, etc.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc®セルファクトリー、Nunclon®Δ表面
  • 大規模細胞培養用およびワクチン、モノクローナル抗体などの生体材料製造用
  • 粘着細胞に最適
  • 懸濁液培養にも使用できます。
  • 研究室規模の培養と変わらない増殖動力学
  • 規模を簡単に拡大できるように、1、2、4、10、および40トレイのセルファクトリーバージョンがあります。
  • コンパクトなデザイン、限られた空間領域で広い増殖表面
  • 低いコンタミネーションリスク
  • 扱いやすい多層セルファクトリースタック
  • 相互を音波溶接して組み立てたポリスチレン製の皿
  • オートクレーブ不可
  • 保証されたNunclon®Δ表面処理によって、細胞付着と増殖に優れた条件が保証されます。
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)