Merck
Z710199
Nichipet Eco pipette
volume 100-1000 μL
別名:
Eco Pipette
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
詳細
With glass tip
特徴
electronic: no
single-channel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nichiryo 00-NPC-1000
容積測定範囲
100-1000 μL
容量
1000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Providing the accuracy and precision of a micropipette with the compatibility of glass. Glass tips allow pipetting of substances not compatibile with plastic.
  • Glass tip enables totally bias free liquid handling for endocrine disruptors analysis
  • 4 sizes cover a wide volume range (20-10000 μL)
  • Nozzle with double O-rings enables easy tip fitting/ejection
  • Reliable sealing nozzle is PTFE and piston is ceramic
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)