特徴
electronic: no
single-channel
包装
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Nichiryo 00-NPL02-2
利用可能性
not available in (Not available in France)
容量
0.1-2.0 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nichipet EX-Plus llは、ニチリョー(Nichiryo)ファミリーのピペッターに新たに加わったデジタルマイクロピペットです。Nichipet EX-Plus llの新しい重要な特徴は、ワンタッチキャリブレーションです。
ピペットのキャリブレーションに費やす時間とお金が大幅に削減されました!
ピペットのキャリブレーションに費やす時間とお金が大幅に削減されました!
- 耐UV性
- 耐溶媒性
- 完全にオートクレーブ可能(121°C、20分間)
- ワンタッチキャリブレーション
- セラミックピストン
- フィルターノズル
- 簡単で便利なロックレバー
- 人間工学に基づいたデザイン
- シングルチャネル、手動、ボリュームを連続調整可能
- 有機溶媒の分注にも進化した耐久性
- 機器の気密チャンバーにはPTFE(フッ素樹脂)
- 気密部には体積膨張の小さいパーフロロゴム製Oリング
- 有機溶媒に耐性のある材料製のプランジャー
- 有機溶媒による金属腐食を防ぐ合金スプリング
- 速くて使いやすい
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック