Merck
Z717355
Nichipet EX-Plus II ピペット
volume 1-10 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
特徴
electronic: no
single-channel
包装
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Nichiryo 00-NPL02-10ML
利用可能性
not available in (Not available in France)
容量
1-10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nichipet EX-Plus llは、ニチリョー(Nichiryo)ファミリーのピペッターに新たに加わったデジタルマイクロピペットです。Nichipet EX-Plus llの新しい重要な特徴は、ワンタッチキャリブレーションです。
ピペットのキャリブレーションに費やす時間とお金が大幅に削減されました!
  • 耐UV性
  • 耐溶媒性
  • 完全にオートクレーブ可能(121°C、20分間)
  • ワンタッチキャリブレーション
  • セラミックピストン
  • フィルターノズル
  • 簡単で便利なロックレバー
  • 人間工学に基づいたデザイン
  • シングルチャネル、手動、ボリュームを連続調整可能
  • 有機溶媒の分注にも進化した耐久性
  • 機器の気密チャンバーにはPTFE(フッ素樹脂)
  • 気密部には体積膨張の小さいパーフロロゴム製Oリング
  • 有機溶媒に耐性のある材料製のプランジャー
  • 有機溶媒による金属腐食を防ぐ合金スプリング
  • 速くて使いやすい
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Nichiryo pipette tips maximum volume 5 mL, universal, bulk pack
Z717398
Nichiryo pipette tips
Nichipet Eco pipette volume 100-1000 μL
Z710199
Nichipet Eco pipette
Nichipet Eco pipette volume 20-200 μL
Z710180
Nichipet Eco pipette