物質
carbon fiber
colorless
無菌性
non-sterile
特徴
barrier
包装
pack of 2500 ea (Bag)
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 5069B
L
2 5/16 in. (58.8 mm)
最大容量
200 μL
容量範囲
1-200 μL
容量
1—200 μL
適合性
for use with
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Solvent Safe carbon filter pipette tips
- Filters block corrosive vapors created when pipetting volatile organic solvents such as TFA
- Safely and accurately pipette phenol/chloroform DNA extractions
- Perform peptide synthesis and HPLC analysis
- Excellent alternative to glass pipettes
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Solvent Safe is a trademark of Molecular BioProducts, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)