Merck
Z709247
ART® 自己密封障壁ピペットチップ
ART 200U, volume range 1-200 μL, sterile
別名:
ピペットチップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121601
NACRES:
NB.01
最大容量:
200 μL
容量範囲:
1-200 μL
無菌性:
sterile
特徴:
barrier
包装:
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
メーカー/製品名:
Molecular BioProducts 2770
物質
colorless tip
無菌性
sterile
特徴
barrier
包装
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 2770
テクニック
PCR: suitable
最大容量
200 μL
容量範囲
1-200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SoftFitチップと作りのしっかりしたラックは各種マルチチャンネルピペッタ-に理想的です。
アプリケーション
ART® self-sealing barrier pipette tips have been used in PCR reactions and LC–MS/MS (liquid chromatography–mass spectrometry).
包装
960EA = 96チップが10トレイ(1パック)
4800EA = 960チップが5パック(96チップが50トレイ)
800EA = 100チップが8トレイ(1パック)
3200EA = 800EAが4パック
適合性
適合性
Capp Aero 200 μL
Eppendorf Titerman 4908 30-300 μL
Finnpipette 4027/4500 5-40 μL
Finnpipette Multi-Channel (Limited Draw) 50-300 μL
Pipetman P-200 20-200 μL
Rainin EDP 2 20-250 μL
Rainin EDP Plus 20-250 μL
Rainin Pipet Plus 20-200 μL
Rainin Pipetman 20-200 μL
Transferpette Multi-Channel 20-200 μL
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
SoftFit-L is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Nitrogenase genes in PCR and RT-PCR reagents: implications for studies of diversity of functional genes.
Zehr JP
Biotechniques, 35, 996-1002 (2003)
Prolonged arthritis associated with sindbis-related (Pogosta) virus infection.
Laine M
Rheumatology (Oxford, England), 39, 1272-1274 (2000)
Quantitative profiling of endocannabinoids in lipoproteins by LC-MS/MS.
Bilgin M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407, 5125-5131 (2015)