Merck
A2598
ART® 自己密封障壁ピペットチップ
ART 10, volume range 0.1-10 μL, sterile
別名:
ピペットチップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121601
NACRES:
NB.01
物質
colorless
無菌性
sterile
特徴
DNase free
RNase free
barrier
包装
case of 5 packs
pack of 960 ea (racked)
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 2139
テクニック
PCR: suitable
最大容量
10 μL
容量範囲
0.1-10 μL
容量
0.1—10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2 μLの基準マ-クの入った、少量ピペット操作に最適なチップです。
アプリケーション
ART®自己密封障壁ピペットチップは、LC-MS(液体クロマトグラフィー-質量分析)/MSによるリポタンパク質中の内因性カンナビノイドの定量的プロファイリングに使用されています。RNAの単離および逆転写にも使用されています。
包装
960EA = 96チップが10トレイ(1パック)
4800EA = 960チップが5パック(96チップが50トレイ)
800EA = 100チップが8トレイ(1パック)
3200EA = 800EAが4パック
適合性
互換性
Biohit mLINE .5~10 μL
Biohit Electronic .2~10 μL
Biohit Variable Single/Multi-Channel .5~10 μL
Capp Aero 10 μL
Corning 4960 .5~10 μL
Finnpipette 4500 Digital .2~2 μL
Finnpipette 4500 Digital Micro .5~10 μL
Finnpipette Focus 4600 3 μL、5 μL、10 μL
Finnpipette Multi-Channel .5~10 μL
Hamilton SoftGrip Precision 2 μL/10 μL
Nichiryo BenchMate .2~2 μL/.5~10 μL
Pipetman P-2 .1~2 μL
Pipetman P-10 .5~10 μL
Rainin EDP 2 .5~10 μL
Rainin EDP Plus .5~10 μL
Rainin Pipet Plus .2~2 μL/.5~10 μL
Rainin Pipetman .2~2 μL/.5~10 μL
Transferpette Single/Multi-Channel .5~10 μL/2~20 μL
Transferpette Ultra-Micro 2~20 μL
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
In vitro culture and analysis of adult hippocampal neural progenitors.
Peltier J, et al.
Methods in Molecular Biology, 621, 65-87 (2010)
Quantitative profiling of endocannabinoids in lipoproteins by LC-MS/MS.
Bilgin M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407, 5125-5131 (2015)