Merck
Z569763
ART® 自己密封障壁ピペットチップ
ART 20P, volume range 0.5-20 μL, sterile
別名:
ピペットチップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121601
NACRES:
NB.01
物質
colorless
colorless tip
無菌性
sterile
特徴
DNase free
RNase free
barrier
包装
pack of 960 ea
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 2149P
テクニック
PCR: suitable
最大容量
20 μL
容量範囲
0.5-20 μL
容量
0.5—20 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
960EA = 96チップが10トレイ(1パック)
4800EA = 960チップが5パック(96チップが50トレイ)
800EA = 100チップが8トレイ(1パック)
3200EA = 800EAが4パック
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)