Merck
A9473
ART® 自己密封障壁ピペットチップ
ART XLP, volume range 5-100 μL, sterile
別名:
ピペットチップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
NACRES:
NB.01
最大容量:
100 μL
容量範囲:
5-100 μL
無菌性:
sterile
特徴:
DNase free
RNase free
barrier
包装:
case of 4 packs
pack of 960 ea (Racked)
メーカー/製品名:
Molecular BioProducts 2159P
物質
colorless
無菌性
sterile
特徴
DNase free
RNase free
barrier
包装
case of 4 packs
pack of 960 ea (Racked)
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 2159P
テクニック
PCR: suitable
最大容量
100 μL
容量範囲
5-100 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Extended length for reaching the bottom of 12 × 75 tubes and vials
アプリケーション
ART® self-sealing barrier pipette tips have been used in PCR reactions and LC–MS/MS (liquid chromatography–mass spectrometry).
包装
960EA = 96チップが10トレイ(1パック)
4800EA = 960チップが5パック(96チップが50トレイ)
800EA = 100チップが8トレイ(1パック)
3200EA = 800EAが4パック
適合性
Compatibility
Biohit Proline-Variable 5-50 μl/50-200 μl
Eppendorf 4810 10-100 μl
Eppendorf Research Pro 5-100 μl
Eppendorf Research/Reference 10-100 μl
Eppendorf Response 4850 5-100 μl
Finnpipette 4027/4500 Digital 5-40 μl
Mettler-Toledo VoluMate 10-100 μl
Nichiryo BenchMate 5-100 μl/20-200 μl
Pipetman P-100 10-100 μl
Rainin EDP 2 10-100 μl/20-250 μl
Rainin EDP Plus 10-100 μl/20-250 μl
Rainin Pipet Plus 10-100 μl/20-200 μl
Rainin Pipetman 10-100 μl/20-200 μl
Socorex/Wheaton Calibra/822 10-100 μl
Transferpette Multi-Channel 10-100 μl
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Nitrogenase genes in PCR and RT-PCR reagents: implications for studies of diversity of functional genes.
Zehr JP
Biotechniques, 35, 996-1002 (2003)
Prolonged arthritis associated with sindbis-related (Pogosta) virus infection.
Laine M
Rheumatology (Oxford, England), 39, 1272-1274 (2000)
Quantitative profiling of endocannabinoids in lipoproteins by LC-MS/MS.
Bilgin M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407, 5125-5131 (2015)