Merck
Z688541
角度付きボトルレスト
accommodates 50 mL to 1 liter square or round bottles
別名:
angled bottle suport
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech REST-1000
詳細
角度の付いた本ボトルレストは、ボトルを傾けるのに便利で、中の材料を容易に利用できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)