Key Documents
BAF188900100
Scienceware® rack slanter
polypropylene, pack of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.35
物質
polypropylene
特徴
autoclavable
Holds 1 x rack
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18890-0100
サイズ
293x242x83 mm
詳細
Tilt your test tube rack to 25°, 35° or 45°. Adjusting the angle of racks reduces hand strain when working with pipettors. Increase the surface area of your Agar inside test tubes. Fits racks up 293 mm x 242 mm x 83 mm H (11 9/16 x 9 9/16 x 3 1/4 in. H).
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)