Merck
W433055
Sigma-Aldrich
4′-ヒドロキシアセトフェノン
≥95%, FG
別名:
4-ヒドロキシフェニルエタノン, p-アセトフェノール, p-ヒドロキシフェニルメチルケトン, Piceol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
136.15
FEMA番号:
4330
Beilstein:
774355
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
07.243
NACRES:
NA.21
グレード
FG
品質水準
法規制遵守
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
bp
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
mp
109-111 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
balsam; hawthorne; mild; sweet
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
InChI Key
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
330.8 °F
引火点(℃)
166 °C
適用法令
Jan Code
W433055-1KG:
W433055-VAR:
W433055-SAMPLE:
W433055-BULK:
W433055-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)