Merck
BP770
4′-ヒドロキシアセトフェノン
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
4-ヒドロキシフェニルエタノン, p-アセトフェノール, p-ヒドロキシフェニルメチルケトン, Piceol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
136.15
Beilstein:
774355
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
形状
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
bp
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
mp
109-111 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
InChI Key
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
4′-Hydroxyacetophenone BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
包装
Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
330.8 °F
引火点(℃)
166 °C
適用法令
Jan Code
BP770:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)