Merck
98837
Supelco
4′-ヒドロキシアセトフェノン
analytical standard
別名:
4-ヒドロキシフェニルエタノン, p-アセトフェノール, p-ヒドロキシフェニルメチルケトン, Piceol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
136.15
Beilstein:
774355
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
mp
107-110 °C
109-111 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
InChI Key
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
330.8 °F
引火点(℃)
166 °C
適用法令
Jan Code
98837-100MG:
98837-BULK:
98837-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dao Feng Xiang et al.
Biochemistry, 53(21), 3476-3485 (2014-05-17)
The uncharacterized protein Rsp3690 from Rhodobacter sphaeroides is a member of the amidohydrolase superfamily of enzymes. In this investigation the gene for Rsp3690 was expressed in Escherichia coli and purified to homogeneity, and the three-dimensional structure was determined to a