Merck
Z687499
3D Biotek 3D かん流バイオリアクターシステム、ポンプ付き
6 well chamber with PS scaffold inserts, autoclavable, AC/DC input 240 V AC, UK plug
別名:
かん流バイオリアクター, シングルユーズ バイオリアクター, バイオリアクター, バイオリアクターシステム, 細胞バイオリアクター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122105
NACRES:
NB.22
物質
polycarbonate (4 interchangeable chambers)
無菌性
non-sterile
特徴
CE compliant
autoclavable
single-use bioreactor system
メーカー/製品名
3D Biotek
W × D × H
14 in. × 13 in. × 13 in.
適合性
suitable for (stem cell growth and differentiation)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この3D灌流バイオリアクターは、複数の独立したオートクレーブ可能なポリカーボネートチャンバーからなります。このチャンバーは交換可能で、96~6ウェルの範囲の各種サイズで、3D Insertスキャホールドを活かすよう特別に設計されています。細胞培養培地は、拍動ポンプにより、開放性の多孔構造のスキャホールドを通じて灌流されます。装置全体のオートクレーブが可能(当然ながらポンプは例外)で、シングルユースのバイオリアクターシステムとして使用できます。
アプリケーション
多くの研究が証明しているとおり、細胞は動的な培養条件下の方が増殖します。それは、栄養の供給と代謝による老廃物の除去の両方が、動的な培養条件下の方が優れているからに他なりません。さらに一部の例では、流れる培地により生じるずり応力が、機械的な刺激シグナルとして機能する可能性があり、その場合、骨芽細胞など特定の細胞系統への幹細胞の分化が、さらに促進されることになります。3D Insertスキャホールド技術と組み合わせると、この3D灌流バイオリアクターは、幹細胞の増殖と分化の促進を容易にでき、その結果幹細胞研究の質が向上します。
法的情報
3D Insert is a trademark of 3D Biotek, LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)