Merck
Z673455
KDS高圧シリンジポンプ、シリーズ410
AC/DC input 220 V AC, Schuko plug
別名:
dosing pump, infusion pump, pump infusion
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
特徴
CE compliant
1 channel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
KD Scientific 789410-220V
容量
0.01-140 mL
適合性
suitable for high-pressure injection
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学のアプリケーションにおけるリアクターへの送液や、粘性液体を扱う作業に最適なシリンジポンプです。安定性を重視した設計です。送液中もシリンジが水平からずれることはありません。
得られる線形力はKDSシリーズ200の2倍以上です。
  • 10 μL~140 mL容のシリンジ1本を使用
  • 10 μL容のシリンジの場合、最小流速は0.001 μL/時間
  • 100 lbs超の線形力
特徴および利点
  • Typical Accuracy 1% or better
  • >100 lb linear force
  • Wide variety of syringes from 10 µl to 140 ml
  • Wide plunger travel
  • Quick fluid filling
  • Power reduction mode
  • Volume dispense
  • Minimum flow rate of 0.001 µl/hr (10 µl syringe)
  • Maximum flow rate of 145.5 ml/min (140 ml syringe)
  • Power failure indication
  • Anti-siphon
  • TTL interface for remote activation
  • RS-232
  • Continuous delivery of fluid
  • Pilot plant reactor dosing
  • Dispensing viscous fluids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)