メーカー/製品名
KD Scientific 780801
容量
2.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
これらの頑丈な#316ステンレス鋼製シリンジは、KDS 410高圧シリンジディスペンサーを完全に補完します。高圧下でガラスシリンジが破損する問題がなくなります。 接液部は#316ステンレス鋼、20、50、100 mLサイズにはViton®、8 mLサイズにはペルフルオロエラストマーであるため、ほとんどの化学薬品に適合します。
- ほとんどのシリンジポンプに適合します。
- 完全にオートクレーブ可能
- ほとんどの化学薬品に対する良好な耐性
- 高圧分注に使用するのに安全な解決方法です。
特徴および利点
- Compatible with most syringe pumps
- Fully autoclavable
- Good resistance to most chemicals
- Safe solution when using high pressure dispensing
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)