メーカー/製品名
KD Scientific 78-8302
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Accommodates up to 4 x 0.5 μL to 10 mL syringes. Works with Legato 200, 210 and 210P.
法的情報
Legato is a trademark of KD Scientific
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z569666-1EA | 4061826710807 |