Merck
Z569658
KDS Legato シリーズポンプ用シリンジマルチラック
small
別名:
dosing pump syringe rack, infusion pump syringe rack
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.01
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
KD Scientific 78-8300
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Accommodates up to 6 x 30 to 60 mL syringes or up to ten 0.5 μL to 20 mL. Works with Legato 200, 210 and 210P.
法的情報
Legato is a trademark of KD Scientific