Merck
Z666092
Greiner round bottom tubes, polypropylene
volume 5 mL, diam. × L 12 mm × 75 mm
別名:
centrifuge tube, culture tube, plastic centrifuge tube, plastic culture tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
polypropylene
round bottom tube
無菌性
non-sterile
包装
pack of 2,000
メーカー/製品名
Greiner 115201
利用可能性
available only in EU
直径× L
12 mm × 75 mm
容量
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Polypropylene tubes have particularly good thermal, chemical and mechanical stability. Material is biologically inert and is ideally suited for storage of samples.
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3