物質
titanium (Ti-6AI-4V alloy)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bandelin 492
利用可能性
available only in EU
直径× L
2 mm × 191 mm
直径
≥4 mm
容量
1-25 mL , HD 2070
2-30 mL , HD 2200
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
振幅: HD 2070 = 200 mmss/HD 2200 = 250 mmss
For use with HD 2070 homogenizer or HD 2200 homogenizer and SG 213G horn.
Transmit mechanical longitudinal waves into the sample. They are thermoresistant, can be treated in autoclaves and are resistant to corrosive media. Sample volume, diameter of the processing vessel and the required amplitude determine the selection of the unit and the type of probe. The higher the amplitude, the more intense the sonication.
Using the product image (from left to right):
MS 72 micro tip
MS 73 micro tip
KE 76 tapered tip
VS 70 T extended probe
VS 200 T extended probe
TT 13 flat tip
TT 19 flat tip
TT 25 flat tip
Using the product image (from left to right):
MS 72 micro tip
MS 73 micro tip
KE 76 tapered tip
VS 70 T extended probe
VS 200 T extended probe
TT 13 flat tip
TT 19 flat tip
TT 25 flat tip
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)