Merck
Z659118
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer standard and booster horns
SH 213G booster horn for HD 2200
別名:
ultrasonic booster
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.74
物質
titanium
メーカー/製品名
Bandelin
利用可能性
available only in EU
直径
13 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Standard and booster horns (Ti-6AI-4V) are furnished with a thread for replaceable probes. With an exterior thread to connect various vessels.