Merck
Z657867
Hettich®遠心分離機アダプター
for 4.5-5 mL blood/urine tubes (11x92 mm) and 7ml round bottom tubes (12x100 mm)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.22
詳細
for UNIVERSAL 320/320R and ROTINA 38/38R
特徴
Holds 7 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 5230
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 1427 (bucket)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)