Key Documents
Z642878
Greiner 培養チューブ
capacity 14 mL, sterile
別名:
Greiner 培養チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
NACRES:
NB.22
物質
cap (snap vent stopper)
natural tube
polypropylene tube
round bottom
straight neck
無菌性
sterile
特徴
RNase and DNase free
neck thread push fit
包装
pack of 1000 ea
メーカー/製品名
Greiner 187262
利用可能性
available only in EU
キャパシティ
14 mL
直径× L
18 mm × 95 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Greiner培養チューブには、2段階の通気用スナップストッパーと書き込み領域付き目盛りが付いています。