Merck
V3135
Greiner Cryo.sバイアル
capacity 2 mL, natural cap, internal threads
別名:
Greiner 凍結保存バイアル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
UNSPSCコード:
41121704
NACRES:
NB.22
物質
colorless tube
polypropylene tube
round bottom
無菌性
sterile (DNAse and RNAse free)
sterile
特徴
internal threads
包装
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
メーカー/製品名
Greiner 121261
パラメーター
-196 °C min. temp.
テクニック
cryopreservation: suitable
キャップ直径
12.6 mm
キャパシティ
2 mL
チューブ直径
12.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Cryo.s保存用バイアルは、研究開発目的およびin vitro診断薬のための超低温でのサンプルの保存および凍結に理想的です。
  • ポリプロピレン材料は大量の浸出液を放出しないため、保管されたサンプルは汚染されないままです。
  • サンプル保護用のキャップも付いています。
GreinerのCryo.S凍結バイアルは放射線滅菌されており、DNアーゼおよびRNアーゼは含まれていません。LAL法により発熱性物質は含まれていません。バイアルおよびキャップはポリプロピレン製です。キャップは様々な色を取り揃えています。各サイズ500個にキャップインサート150個、各サイズ300個にキャップインサート100個付きです。
アプリケーション
  • Cell and microbial banking
  • Biobanking - tissues and liquid biopsies
特徴および利点
  • Free of detectable DNase, RNase and human DNA
  • Free of detectable endotoxins and cytotoxic substances
  • CE-marked
  • Material made of high-quality polypropylene guarantees high thermal resistance in a temperature range of -196°C to +37°C
  • For safety reasons, they should be stored in the freezer or exclusively in the gas phase over liquid nitrogen
法的情報
Cryo.s is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)