Merck
Z631167
Hettich® 遠心分離バケット
for ROTOFIX 32A, ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, bucket/carrier for rotors 1624; 1726
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103910
NACRES:
NB.22
特徴
Holds 1 x 50 mLtube
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Hettich 1746
利用可能性
available only in EU
not available in USA and Canada
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • ローター1624(Z601527)および1726(Z631108)に適合します。
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
必要ですが提供されていません
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)