物質
Suprasil® quartz
メーカー/製品名
Hellma 176.700-QS
パラメーター
200-2,500 nm spectral range
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × W × D
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
開口部中心高
8.5 mm , aperture
チャンバー容積
390 μL
パス長
10 mm
検出方法
photometric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2個のM 6 X 1ねじコネクターおよびFEPチューブ付きフロースルーセル、絞りは11 mm×3.5 mmの長方形
2 windows polished aperture.
包装
単独の細胞入りのパッケージとして販売(1EA = 1 細胞)
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)