Merck
Z804983
Hellma® fluorescence cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3300 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
Suprasil® quartz
詳細
4 polished windows
メーカー/製品名
Hellma 131-QS
Hellma
パラメーター
200-2500 nm spectral range
テクニック
photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
チャンバー容積
3300 μL
パス長
10x10 mm
検出方法
fluorometric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
with in/outlet tubes, base and lid 6 mm, aperture 33x10 mm
包装
単独の細胞入りのパッケージとして販売(1EA = 1 細胞)
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)