Merck
Z801739
Hellma® fluorescence cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 3x3 mm, chamber volume 100 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121813
NACRES:
SB.32
物質
Suprasil® quartz
詳細
3 windows
メーカー/製品名
Hellma 176.751-QS
Hellma
パラメーター
200-2500 nm spectral range
テクニック
photometry: suitable
H × W × D
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
開口部中心高
8.5 mm
チャンバー容積
100 μL
パス長
3x3 mm
検出方法
fluorometric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
compact, with 2 screw connectors M 6 x 1 and FEP tubes
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)