Merck
Z802174
Hellma® absorption cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 120 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121813
NACRES:
SB.32
物質
Suprasil® quartz
メーカー/製品名
Hellma 170-QS
パラメーター
200-2500 nm spectral range
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
H × W × D
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
チャンバー容積
120 μL
パス長
1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2 polished windows; Macro, with in/outlet tubes
2 windows polished aperture.
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)