Merck
Z804487
Hellma® absorption cuvettes, Flow-through cells
Special Optical Glass, spectral range 320-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 18 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121813
NACRES:
SB.32
物質
optical glass
メーカー/製品名
Hellma 178.712-OS
パラメーター
320-2500 nm spectral range
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
H × W × D
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
開口部の高さ
8.5 mm
チャンバー容積
18 μL
パス長
10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2 polished windows; Compact, with 2 screw connectors M 6 x 1 and FEP tubes (outside diam. 1.9 mm, inside diam. 1.1 mm, 500 mm long)
2 windows polished aperture.
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)