Merck
Z617911
Greiner centrifuge tubes with screw cap
capacity 12 mL, size × diam. × L × 16.8 mm × 100 mm, conical bottom, skirt
別名:
遠心用チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
colorless polystyrene tube
conical bottom
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 5,000 × g
skirt
包装
case of 1300
メーカー/製品名
Greiner 164180
キャパシティ
12 mL
サイズ直径× L
× 16.8 mm × 100 mm
white cap, polyethylene
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Polystyrene tubes with closures are ideally suited for optical measurements due to its high clarity. Available with screw or bayonetc ap in blue, black or white and choice of skirted on non-skirted.
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)