Merck
Z617822
Greiner tissue culture tube with screw cap
capacity 14 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
round bottom transparent polystyrene
screw top cap
無菌性
sterile
包装
pack of 1,000 ea
メーカー/製品名
Greiner 163160
キャパシティ
14 mL
直径× L
16 mm × 100 mm
詳細
Greiner CELLSTAR® is manufactured from crystal clearpolystyrene and has improved cell adhesion through physical surface treatment.Non-skirted, supplied with a red screw cap.
特徴および利点
  • Sterile
  • Free detectable DNase, human DNA, RNase
  • Non cytotoxic and non pyrogenic
法的情報
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)