Merck
Z325767
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to contain
capacity 0.1 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.43
物質
AR-Glas®
特徴
class A
graduation
subdivision 0.001 mL
supplementary to DIN range
包装
pack of 12
メーカー/製品名
BRAND 27702
測定範囲
accuracy: 0.001 mL
L
360 mm
キャパシティ
0.1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
AR-GLAS®. Error limits and subdivision according to DIN 12689. Length 360 mm. Calibrated to contain (TC, In).All BLAUBRAND® graduated pipettes are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer. On demand, individual or DAkkS calibration certificates are available.
その他情報
BR27702 (India)
法的情報
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.