Key Documents
Z601128
Hettich® EBA 21 遠心分離機
EBA 21, AC/DC input 240 V AC
別名:
blood centrifuge, centrifuge blood
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103900
メーカー/製品名
Hettich 1004
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • ベーシックで経済的な卓上遠心分離機
  • 冷却機能なし
  • 高性能
  • 容量:(6×50 mL)
  • 最大RPM/RCF:18,000/23,907(角度固定)
  • 寸法(H×W×D):247 mm (9.75 in.) × 275 mm (10.75 in.) x 330 mm (13.0 in.)
  • 複数のローターにより、μLチューブ(生物学的封じ込め)、最大50 mLの丸底チューブ、最大50 mLのコニカルチューブ、最大10 mLまでの血液チューブをサポート
  • 設置場所をとらないコンパクト設計
  • 重量:11 kg(24.25ポンド)
  • CE準拠
注:μL遠心分離で最大限の性能を得るには、日常の実験作業の信頼性が関係します。EBA 21には、最大で23,907の相対遠心力を発生させるメンテナンスフリーの可変周波数駆動装置が搭載されています。様々なローター(ローターは含まれていません)を使用すれば、小型高性能遠心分離機に求められるすべてのニーズを簡単に満たすことができます。
ローターとその他の遠心分離機の付属品は別売です。
包装
カナダ(SCC)向けCSAまたはcTUVusラベル貼付
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG