Merck
Z367729
Sigma-Aldrich
Low-profile roller
low-profile roller, AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.73
特徴
CE compliant
メーカー/製品名
IBI
L × W × H
362 mm × 381 mm × 60 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
耐候性を持つロッカーは卓上、乾燥または湿潤インキュベーター内、0°Cまでの冷却室、および65°Cまでの炉でも動作します。細胞培養に使用するには標準ローラー瓶を併用し、フィルターブロット用途にはハイブリダイゼーション瓶(下記)を併用します。ユニットには6ギヤ駆動のローラーが付属しており、3つの大型瓶を0.25~8 rpmの可変速度で回転させます。ローラーの間隔を狭くして小さな瓶やチューブを処理することも、さらに5本までローラーを追加して最大30本の10×75 mmチューブを2~67 rpmで回転させることもできます。ユニットは、冷温運転の24 VDCモーターから動力を得ます。平らな薄型AC電源コード(米国のみ)が、インキュベーターや冷蔵庫のガスケットを傷めずに外部コンセントに届きます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)