Merck
Z755389
TubeRocker mini
AC/DC input 115 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
詳細
tilt angle: +/- 30°
特徴
CSA approved: no
メーカー/製品名
Benchmark Scientific M2100
パラメーター
24 rpm speed (20 rpm for 230V)
4 lb load
4-65 °C temp. range
W × D × H
13.3 in. (33.6 cm) × 5.3 in. (13.5 cm) × 4 in. (10 cm)
プラットフォームL × W
12 in. (30 cm) × 4.5 in. (11.4 cm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The TubeRocker Mini is designed to provide the ideal speed and tilt angle (24 rpm / 30°) for agitation of sample
tubes. The grooved design of the included rubber mat properly secures all tube sizes ranging from 1.5 to 50 mL,
without the use of added straps or bands.
Small in size (only 5 x 13 inches) and able to withstand temperatures from 4 ºC to 65 ºC, the TubeRocker Mini
is small enough to fit on any lab bench and can conveniently be placed inside a cold room, refrigerator or laboratory incubator.
法的情報
TubeRocker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)