特徴
fits 10ml - 50ml tubes
包装
pkg of 30 ea
メーカー/製品名
IBI ACCRLRN30
詳細
There are 10 each for 10ml tubes, 10 each for 15ml tubes and 10 each for 50ml tubes. The O-rings slide onto the tubes and level them for rolling on the IBI Low Profile Roller.
A pack of tube O-rings is included with each new Low Profile Roller purchased.
A pack of tube O-rings is included with each new Low Profile Roller purchased.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)