安全性情報
ERMEC680M
Polyethylene (low level element content)
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
フォーマット
matrix material
アナリシスノート
For more information please see:
ERMEC680M
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
Jan Code
ERMEC680M-1EA:4548173985084
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)