認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
このCRMは、無添加の線形低密度ポリエチレンシートからできています。これは、欧州標準化委員会(CEN)の専門委員会194が定めるENV 1186標準(案)を適用して、移行物質の総量を決定することを意図したものです。
オリーブオイル中のポーチによる総移行量(40°C、10日間):6.1± 1.0(mg/dm2)です。
オリーブオイル中のポーチによる総移行量(40°C、10日間):6.1± 1.0(mg/dm2)です。
包装
PET/foil/PE heat sealed pouche containing double thickness sheets of additive free linear low densitiy polyethylene of 45x25 cm
アナリシスノート
For more information please see:
BCR539
BCR539
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
BCR539-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)