Merck
Z367737
Low-profile roller
extra roller
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.73
メーカー/製品名
IBI ACCRLSR10
L × W × H
362 mm × 381 mm × 60 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
耐候性を持つロッカーは卓上、乾燥または湿潤インキュベーター内、0°Cまでの冷却室、および65°Cまでの炉でも動作します。細胞培養に使用するには標準ローラー瓶を併用し、フィルターブロット用途にはハイブリダイゼーション瓶(下記)を併用します。ユニットには6ギヤ駆動のローラーが付属しており、3つの大型瓶を0.25~8 rpmの可変速度で回転させます。ローラーの間隔を狭くして小さな瓶やチューブを処理することも、さらに5本までローラーを追加して最大30本の10×75 mmチューブを2~67 rpmで回転させることもできます。ユニットは、冷温運転の24 VDCモーターから動力を得ます。平らな薄型AC電源コード(米国のみ)が、インキュベーターや冷蔵庫のガスケットを傷めずに外部コンセントに届きます。
特徴および利点
Contains One replacement roller for the IBI Low Profile Roller.
The replacement roller fits directly into the Low Profile Roller unit without any adjustments or assembly. Snaps right into place.
  • Comes complete and ready for installation
  • Black rubber roll with hex head ends for installation