Key Documents
Z351539
Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®、単品
pack of 1000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
物質
colorless
詳細
PCR inhibitor free
無菌性
sterile
特徴
ATP free
DNA free (Bacterial (E. Coli))
DNA free (Human)
DNase free
RNase free
barrier: no
pyrogen free
包装
pack of 1000 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022492209
L
53 mm
最大容量
200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
製薬業界や食品業界、分子生物学や細胞工学の分野におけるアプリケーション向けにBiopurが保証する無菌性、パイロジェンフリー、RNaseフリー、DNAフリー、およびATPフリー。
バッチ固有の証明書はインターネット上で入手可能:http://www.eppendorf.com
アプリケーション
Eppendorfe® epT.I.P.S.® Biopur®, singles are suitable for the medical, food industry, molecular biology, pharmaceutical, and cell technology applications.
法的情報
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG