Merck
Z640174
Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®、単品
volume 2-200 μL
別名:
pipetting tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
物質
colorless
無菌性
sterile
包装
pack of 100 (individually wrapped)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030 010.035
Eppendorf® 022491148
容積測定範囲
2-200 μL
L
53 mm
最大容量
200 μL
容量
2—200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
製薬業界や食品業界、分子生物学や細胞工学の分野におけるアプリケーション向けにBiopurが保証する無菌性、パイロジェンフリー、RNaseフリー、DNAフリー、およびATPフリー。
バッチ固有の証明書はインターネット上で入手可能:http://www.eppendorf.com
法的情報
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)