Merck
Z334014
BRAND®蓋付きマイクロ遠心チューブ、 1.5 mL、 PP
yellow, pack of 500
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
cap (Lid)
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 20,000 × g
包装
pack of 500
メーカー/製品名
BRAND
H × 外径
41 mm × 10.75 mm
キャパシティ
1.5 mL
膜直径×厚み
8.5 mm × 0.3 mm
yellow
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
蓋膜の厚みが均一なので、分析装置による穿孔時にトラブルがありません。漏れなく密閉ができ、ぴったりと締まりますが、容易に開けることができる蓋を提供します。つや消しのラベル領域には、おおよその体積決定のための目盛があります。20℃でRCF 20000 × gに20分間耐えられます。
*琥珀色チューブが、感光性試薬には特に適しています。
特徴および利点
• High cleanliness for demanding applications• Tight sealing snap lid• Can be opened and closed with one hand
その他情報
BR780521 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG