Merck
HS4323K
Microcentrifuge Tube
tube capacity 1.5 mL, pack of 500 ea
別名:
Centrifuge Tube, Microtube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
black polypropylene tube
conical bottom
flat cap
無菌性
non-sterile
特徴
cap pushfit attached cap
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS4323K
キャップ直径
13.4 mm
チューブ容量
1.5 mL
チューブ直径
13.4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Microcentrifuge Tubes are certified DNase, RNase and Pyrogen free.
特徴および利点
  • Microtube Volume- 1.5 mL
  • 100% polypropylene
  • Black color for light sensitive samples
  • Attached flat cap for easy one-handed use
  • Frosted writing area and a syringe pierceable cap
  • Autoclavable
  • Disposable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)