Merck
MTCM4015
MTC Bio Flexible Inoculating Loops
capacity 1 μL, sterile, pack of 1000 ea (50 x bags 20 ea)
別名:
culture needles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41161502
NACRES:
NB.15
無菌性
sterile
包装
pack of 1000 ea (50 x bags 20 ea)
メーカー/製品名
MTC Bio M4015
キャパシティ
1 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Inoculating loops, 1ul, flexible PP, 50 sterile peel bags of 20 loops, 1000/pk
特徴および利点
  • Sterile and disposable, no flaming
  • Uniform stroking and inoculating
  • Hexagonal grip - improves control
  • Smooth loop surface - no gouging
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)