Merck
HS4423
Microcentrifuge Tube
capacity 0.2 mL, pack of 1000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
conical bottom
flat cap
natural polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
cap pushfit attached cap
包装
pack of 1000 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS4423
キャップ直径
13.4 mm
キャパシティ
0.2 mL
チューブ直径
12.9 mm
適合性
suitable for (Microcentrifugation)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Microcentrifuge Tubes are certified DNase, RNase and Pyrogen free.
特徴および利点
  • Microtube Volume- 0.2 mL
  • 100% polypropylene
  • Attached flat cap for easy one-handed use
  • 0.2 mL is suitable for thermal cyclers
  • Autoclavable
  • Disposable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)