溶解性
0.1 M HCl: 45 mg/mL
H2O: 66 mg/mL
オーガナイザー
AstraZeneca
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].[H]\C(CN(C)C)=C(/c1ccc(Br)cc1)c2cccnc2
InChI
1S/C16H17BrN2.2ClH/c1-19(2)11-9-16(14-4-3-10-18-12-14)13-5-7-15(17)8-6-13;;/h3-10,12H,11H2,1-2H3;2*1H/b16-9-;;
InChI Key
CXGURXWCQYHDIR-ULPVBNQHSA-N
遺伝子情報
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
Z101-500MG:
Z101-25MG:
Z101-100MG:
Z101-VAR:
Z101-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)