安全性情報
Y22001
Sigma-Aldrich
EnPresso® Y Defined
Growth system for expressing protein in yeast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
無菌性
sterile; γ-irradiated
フォーム
tablet
pH
6.8
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
生物化学的/生理学的作用
EnPresso® Y Defined is a pre-sterilized growth system designed to increase the yield of functional proteins expressed in Pichia pastoris when using AOX promoters. The system provides stress-free conditions, faster growth and eliminates the need for time-consuming media changes required when using conventional methanol-induction. EnPresso® growth systems provide optimal conditions for growth, metabolism and protein expression in microbial cultures. Protein yields are increased by enabling cultures to reach far higher cell densities than those achieved using conventional media.
By controlling growth rate and metabolism, a greater proportion of expressed protein can be correctly folded to improve solubility, minimize the risk of inclusion body formation, and ensure functionality of the final product.
EnPresso® growth systems maintain pH, provide adequate minerals, vitamins and trace elements to support growth, and use proprietary EnBase technology to ensure a constant, slow release of glucose from a polysaccharide substrate.
See all available products from EnPresso B Growth Systems.
物理的形状
EnPresso® B is supplied in a kit providing sufficient reagents for 40 separate 50 ml cultures. Included in the kit:
120 tablets in 40 orange bags
1 bottle (20 ml) Reagent A
法的情報
EnBase is a trademark of BioSilta Oy
EnPresso is a registered trademark of BioSilta Oy
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)