Merck
Y1271
Sigma-Aldrich
YM-202074 セスキフマル酸塩 水和物
≥98% (HPLC)
別名:
N-シクロヘキシル-6-{[(2-メトキシエチル)(メチル)アミノ]メチル}-N-メチルチアゾロ[3,2-a]ベンズイミダゾール-2-カルボキサミド, YM 202074, YM202074
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H30N4O2S · 1.5C4H4O4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
588.67 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to off-white
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
H2O: >5 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
O.OC(=O)\C=C\C(O)=O.OC(=O)\C=C\C(O)=O.COCCN(C)Cc1ccc2nc3sc(cn3c2c1)C(=O)N(C)C4CCCCC4.COCCN(C)Cc5ccc6nc7sc(cn7c6c5)C(=O)N(C)C8CCCCC8.COCCN(C)Cc9ccc%10nc%11sc(cn%11c%10c9)C(=O)N(C)C%12CCCCC%12
InChI
1S/3C22H30N4O2S.2C4H4O4.H2O/c3*1-24(11-12-28-3)14-16-9-10-18-19(13-16)26-15-20(29-22(26)23-18)21(27)25(2)17-7-5-4-6-8-17;2*5-3(6)1-2-4(7)8;/h3*9-10,13,15,17H,4-8,11-12,14H2,1-3H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8);1H2/b;;;2*2-1+;
InChI Key
MCGFIZFYSARKON-RAMYONIISA-N
生物化学的/生理学的作用
YM-202074は代謝調節型グルタミン酸レセプター1型(mGluR1)に対する強力かつ選択的なアンタゴニストです。ラットmGluR1のアロステリック部位への結合におけるKi値は4.8 nMです。また、ラット小脳顆粒細胞のmGluR1を介したイノシトールリン酸類の生成をIC50値8.6 nMで阻害しており、mGluR(2~7)よりも選択性を示しています。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y1271-BULK:
Y1271-25MG:
Y1271-VAR:
Y1271-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Despoina Goniotaki et al.
PLoS pathogens, 13(11), e1006733-e1006733 (2017-11-28)
Prion infections cause inexorable, progressive neurological dysfunction and neurodegeneration. Expression of the cellular prion protein PrPC is required for toxicity, suggesting the existence of deleterious PrPC-dependent signaling cascades. Because group-I metabotropic glutamate receptors (mGluR1 and mGluR5) can form complexes with
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.